Learn More
3-(Difluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485977 250 mg 250 miligramos
15475977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33189.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76541-44-1 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76541-44-1
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD11226584
Clave InChI HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-difluoromethyl, pyridine,3-difluoromethyl, pyridine, 3-difluoromethyl-9ci
PubChem CID 640475
Nombre IUPAC 3-(difluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 42°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 97%