Learn More
3-(Difluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487117 250 mg 250 miligramos
15477117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34188.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 368-99-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-99-0
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD18384830
Clave InChI IDFPXKDJNDYDKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-difluoromethyl aniline, 3-difluoromethyl benzenamine, 3-difluoromethyl-phenylamine, 3-difluoromethyl benzenamine hcl
PubChem CID 23445119
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethyl)aniline
Punto de ebullición 82°C (4 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 97%