Learn More
3-(difluorometil)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30367293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367293 5 mg
30357459 10 mg
30364593 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1258855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1394042-15-9
Fórmula molecular C8H9N3O2F2
Peso molecular (g/mol) 217.17
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-6-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)C1CCc2nnc(C(F)F)n2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(difluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9F2N3O2/c9-6(10)7-12-11-5-2-1-4(8(14)15)3-13(5)7/h4,6H,1-3H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0663