Learn More
Ácido 3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluxapyroxad Metabolite M700F001 |
| CAS | 176969-34-9 |
| Fórmula molecular | C6 H6 F2 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fluxapyroxad Metabolite M700F001, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6F2N2O2/c1-10-2-3(6(11)12)4(9-10)5(7)8/h2,5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.1208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0397 |