Learn More
3-(Difluorometoxi)nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30179906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179906 50 mg 50 miligramos
30180293 100 mg 100 miligramos
30180162 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45224050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22236-07-3
Fórmula molecular C7H5NO3F2
Peso molecular (g/mol) 189.11
Sinónimo 1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene;
Nombre IUPAC 1-(difluorometoxi)-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0237