Learn More
Ácido 3-(difluorometoxi)cinámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454637 250 mg 250 miligramos
15444637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31980.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630424-87-2
Fórmula molecular C10H8F2O3
Peso molecular (g/mol) 214.168
Número MDL MFCD06205319
Clave InChI YAXXERXTVQNNBQ-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-difluoromethoxy cinnamic acid, 2e-3-3-difluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-difluoromethoxy cinnamic acid, jrd
PubChem CID 22250116
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[3-(difluorometoxi)fenil]prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Punto de fusión 107°C to 109°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.17
Porcentaje de pureza 97%