Learn More
Alcohol 3-(diafluorometoxi)bencílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419530 1 g 1 g
11429530 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50345.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 125903-81-3 | C8H8F2O2 | 174.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125903-81-3
Fórmula molecular C8H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00236227
Clave InChI BBDUCPSYPRGPGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-difluoromethoxy benzyl alcohol, 3-difluoromethoxy phenyl methanol, 3-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, acmc-1c79n, benzenemethanol, 3-difluoromethoxy, alpha,alpha-difluoro-3-hydroxymethyl anisole, 3-difluoromethoxy phenyl methanol
PubChem CID 2736994
Nombre IUPAC [3-(difluorometoxi)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15