Learn More
3-(Diafluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406040 1 g 1 g
11416040 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26580.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85684-61-3 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85684-61-3
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00236222
Clave InChI HFIUSWPRDIPIPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736985
Nombre IUPAC 3-(difluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-difluoromethoxy benzaldehyde, 3-difluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-difluoromethoxy, pubchem2907, akos bb61, asischem d51297, benzaldehyde,3-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-3-formylbenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%