Learn More
Ácido 3-(dietilfosfono)propanoico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Diethylphosphono)propanoic acid (Technical Grade) |
| CAS | 3095-96-3 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-5-12(23)7-11(19)3-4-13-14-8-16(25)21(27,17(26)10-22)20(14,2)9-15(24)18(13)19/h5-7,13-16,18,22,24-25,27H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]2(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10R,11S,13S,14R,16S,17R)-11,16,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.443 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.189 |