Learn More
3-(Dietilboril)piridina, TRC
Código de producto. 30381767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381767 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30381767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4420405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Fórmula molecular C9 H14 B N
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl(3-pyridinyl)borane, Diethyl-3-pyridylborane
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCB(CC)c1cccnc1
Nombre IUPAC dietil(piridin-3-il)borano
Peso molecular (g/mol) 147.0252
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1219