Learn More
3-Dietilaminofenol, TRC
Código de producto. 30388676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388676 10 g -
30387078 1 g 1 g
30375414 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44382510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-68-9
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo 3-(Diethylamino)phenol, 3-(N,N-Diethylamino)phenol, 3-Hydroxy-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-3-Hydroxybenzenamine, N,N-Diethyl-3-aminophenol, N,N-Diethyl-3-hydroxyaniline, N,N-Diethyl-m-aminophenol, NSC 93934, m-(Diethylamino)phenol, m-Hydroxy-N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Diethylaminophenol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154