Learn More
Éster metílico del ácido 3-[(dietilamino)carbonil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(Diethylamino)carbonyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 126926-38-3 |
| Fórmula molecular | C13H17NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-14(5-2)12(15)10-7-6-8-11(9-10)13(16)17-3/h6-9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-(dietilcarbamoil)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 235.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1208 |