Learn More
Éster metílico del ácido 3-[(dietilamino)carbonil]benzoico, TRC
Product Code. 30387915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
Product Code. Cantidad unitSize
30387915 2.5 g 2.50 g
1 options
This item is not returnable. Se returpolicy
Artikelnummer. 30387915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4437302.5G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-[(Diethylamino)carbonyl]benzoic Acid Methyl Ester
CAS 126926-38-3
Fórmula molecular C13H17NO3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-14(5-2)12(15)10-7-6-8-11(9-10)13(16)17-3/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
Nombre IUPAC 3-(dietilcarbamoil)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 235.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1208
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.