Learn More
3-(Dietilamino)-2,2-dimetilpropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropanol |
| CAS | 39067-45-3 |
| Fórmula molecular | C9H21NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-(Diethylamino)-2,2-dimethyl-1-propanol, NSC 165636 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21NO/c1-5-10(6-2)7-9(3,4)8-11/h11H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC(C)(C)CO |
| Nombre IUPAC | 3-(dietilamino)-2,2-dimetilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1623 |