Learn More
Clorhidrato de 4-nitrobenzoato de 3-(dietilamino)-2,2-dimetil-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Diethylamino)-2,2-dimethyl-1-propanol 4-Nitrobenzoate Hydrochloride |
| CAS | 1784053-27-5 |
| Fórmula molecular | C16H25ClN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-diethylaminomethyl-1-propanol-p-nitrobenzoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-5-17(6-2)11-16(3,4)12-22-15(19)13-7-9-14(10-8-13)18(20)21;/h7-10H,5-6,11-12H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CC(C)(C)COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 344.83 |