Learn More
3-Dietilamino-1,2-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392107 100 g 100 g
11382107 25 g 25 g
11302117 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07943.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-56-7 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-56-7
Fórmula molecular C7H17NO2
Peso molecular (g/mol) 147.218
Número MDL MFCD00004716
Clave InChI LTACQVCHVAUOKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-diethylamino-1,2-propanediol, 3-diethylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propan-1,2-diol, ksc496i7r, ltacqvchvauokn-uhfffaoysa, n,n-diethyl-3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 79074
Nombre IUPAC 3-(dietilamino)propano-1,2-diol
SMILES CCN(CC)CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Diethylamino-1,2-propanediol
Densidad 0.97
Punto de ebullición 233°C to 235°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.4602
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 1737402
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 97%