Learn More
3-(Dietoxifosforiloxi)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11976721 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 11976721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1, 2, 3-benzotriazin-4(3H)-one
CAS 165534-43-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73.0°C to 77.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C11H14N3O5P
Cantidad 5 g
Sinónimo depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
Clave InChI AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Nombre IUPAC fosfato de (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il) de dietilo
Peso molecular (g/mol) 299.23
PubChem CID 4293995
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.