Learn More
3-Dietoxifosforiloxi-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485840 25 g 25 g
11475840 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26481.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 165534-43-0 | C11H14N3O5P | 299.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165534-43-0
Fórmula molecular C11H14N3O5P
Peso molecular (g/mol) 299.223
Número MDL MFCD01236967
Clave InChI AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
PubChem CID 4293995
Nombre IUPAC fosfato de (4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il) de dietilo
SMILES CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Punto de fusión 71°C to 76°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.22
Porcentaje de pureza 98%