Learn More
3-(Dicloroacetil)-2,2,5-trimetiloxazolidina, TRC
Código de producto. 30180069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180069 10 mg 10 miligramos
30180184 100 mg 100 miligramos
30180313 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD66695510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52836-31-4
Fórmula molecular C8 H13 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 226.1
Sinónimo Oxazolidine, 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyl- (9CI), 2,2-Dichloro-1-(2,2,5-trimethyl-3-oxazolidinyl)ethanone, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)-1,3-oxazolidine, 2,2,5-Trimethyl-3-(dichloroacetyl)oxazolidine, R 29148
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-1-(2,2,5-trimetil-1,3-oxazolidina-3-il)etanola
SMILES CC1CN(C(=O)C(Cl)Cl)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(dichloroacetyl)-2,2,5-trimethyloxazolidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13Cl2NO2/c1-5-4-11(7(12)6(9)10)8(2,3)13-5/h5-6H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0323