Learn More
3-(Dibutilamino)-1-propanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Dibutylamino)-1-propanol |
| CAS | 2050-51-3 |
| Fórmula molecular | C11 H25 N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H25NO/c1-3-5-8-12(9-6-4-2)10-7-11-13/h13H,3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)CCCO |
| Nombre IUPAC | 3-(dibutilamino)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.1936 |