Learn More
Sulfonato de 3-(di-terc-butilfosfonio)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497187 1 g 1 g
15438855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34253.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1055888-89-5 | C11H25O3PS | 268.352 g/mol
3-(Di-tert-butylphosphino)propane-1-sulfonic acid is used in palladium catalyzed cross-coupling reactions. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(di-terc-butilfosfina)propano-1-sulfónico se utiliza en reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio. También se usa en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad y el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1055888-89-5
Fórmula molecular C11H25O3PS
Peso molecular (g/mol) 268.352
Número MDL MFCD12546062
Clave InChI JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-di-t-butylphosphonium propane sulfonate, 3-di-tert-butylphosphino propane-1-sulfonic acid, dtbpps, di-t-butyl 3-sulfonatopropyl phosphine, 3-di-tert-butylphosphonium propane sulfonate, 3-di-tert-butylphosphanyl propane-1-sulfonic acid
PubChem CID 24949188
Nombre IUPAC ácido 3-diterc-butilfosfoilpropano-1-sulfónico
SMILES CC(C)(C)P(CCCS(=O)(=O)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate
Fórmula lineal [(CH3)3C]2P(CH2)3SO3H
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.35
Porcentaje de pureza 97%