Learn More
BRAND™ 3-Device Charging Stand
Código de producto. 10098531 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
EE.UU./Japón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10098531
Marca: BRAND™ 705390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporta los 3 dispositivos de forma segura durante la carga. Para uso con Transferpette™ electrónica.
  • Soporta y carga de forma segura los 3 instrumentos electrónicos Transferpette™
  • Adaptador 100–240 V de CA.
  • Elija el tipo de enchufe RU/Irlanda o EE.UU./Japón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte de carga de tres dispositivos
Para utilizar con (equipo) Transferpette™ electrónica
Tipo de tapón EE.UU./Japón
Cantidad 1 unidad
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz