Learn More
3'-destrifluorometil 2'-trifluorometil cinacalcet, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Destrifluoromethyl 2'-Trifluoromethyl Cinacalcet |
| CAS | 1431699-53-4 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine, (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine, Cinacalcet impurity 13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-6-8(10)3-4-11-9(6)5-13-7(2)12/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1nccc(Cl)c1C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (4-cloro-3-metilpiridin-2-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.634 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.04 |