Learn More
3-Desmorfolinil-3-hidroxietilamino Gefitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((3-((4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)oxy)propyl)amino)ethanol |
| CAS | 847949-56-8 |
| Fórmula molecular | C20 H22 Cl F N4 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Desmorpholinyl-3-hydroxyethylamino Gefitinib, Ethanol, 2-[[3-[[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]propyl]amino]-, 2-[[3-[[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]propyl]amino]ethanol, 2-[[3-[[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxy]propyl]amino]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22ClFN4O3/c1-28-18-11-17-14(10-19(18)29-8-2-5-23-6-7-27)20(25-12-24-17)26-13-3-4-16(22)15(21)9-13/h3-4,9-12,23,27H,2,5-8H2,1H3,(H,24,25,26) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCNCCO |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-metoxiquinazolin-6-il]oxipropilamino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 420.865 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.136 |