Learn More
3-Desmetil Sulfentrazona, TRC
Código de producto. 30136988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136988 10 mg 10 miligramos
30133660 5 mg 5 miligramos
30012041 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29572010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134391-02-9
Fórmula molecular C10 H8 Cl2 F2 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 373.16
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
Nombre IUPAC N-[2,4-dicloro-5-[4-(difluorometil)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]fenil] metanosulfonamida
SMILES CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=CN(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sulfentrazone-desmethyl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8Cl2F2N4O3S/c1-22(20,21)16-7-3-8(6(12)2-5(7)11)18-10(19)17(4-15-18)9(13)14/h2-4,9,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.9662
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.