Learn More
3-Desmetil Sulfentrazona, TRC
Código de producto. 30133660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133660 5 mg 5 miligramos
30136988 10 mg 10 miligramos
30012041 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2957205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134391-02-9
Fórmula molecular C10 H8 Cl2 F2 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 373.16
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
Nombre IUPAC N-[2,4-dicloro-5-[4-(difluorometil)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]fenil] metanosulfonamida
SMILES CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=CN(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfentrazone-desmethyl
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8Cl2F2N4O3S/c1-22(20,21)16-7-3-8(6(12)2-5(7)11)18-10(19)17(4-15-18)9(13)14/h2-4,9,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.9662