Learn More
3-Desmetoxi-3-bromo Trimetoprima, TRC
Código de producto. 30358925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30358925 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30358925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29031025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
CAS 16285-82-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H15 Br N4 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Imp. F (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-10-5-7(4-9(14)11(10)20-2)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(Br)c1OC
Nombre IUPAC 5-[(3-bromo-4,5-dimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 339.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0378
Porcentaje de pureza >95