Learn More
3-Descyano Febuxostat, TRC
Código de producto. 30362348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362348 10 mg 10 miligramos
30357908 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28970510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206550-99-3
Fórmula molecular C15H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 291.37
Sinónimo 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid
SMILES CC(C)COC1=CC=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Descyano Febuxostat
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO3S/c1-9(2)8-19-12-6-4-11(5-7-12)14-16-10(3)13(20-14)15(17)18/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,17,18)
Porcentaje de pureza >95%