Learn More
3-Descyano Febuxostato Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30367336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367336 1 g 1 g
30356008 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2897101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144060-97-9
Fórmula molecular C17H21NO3S
Peso molecular (g/mol) 319.42
Sinónimo 4-Methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(4-Isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
Nombre IUPAC Etil 4-metil-2-[4-(2-metilpropoxi)fenilo]-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Descyano Febuxostat Ethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3S/c1-5-20-17(19)15-12(4)18-16(22-15)13-6-8-14(9-7-13)21-10-11(2)3/h6-9,11H,5,10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1242