Learn More
3-Desciano-3-((hidroxiimino)metilo) Febuxostat, TRC
Código de producto. 30010120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010120 50 mg 50 miligramos
30006745 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28814050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1350352-70-3
Fórmula molecular C16H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 334.39
Sinónimo 2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1\C=N/O)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Descyano-3-((hydroxyimino)methyl) Febuxostat
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-9(2)8-22-13-5-4-11(6-12(13)7-17-21)15-18-10(3)14(23-15)16(19)20/h4-7,9,21H,8H2,1-3H3,(H,19,20)/b17-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0987