Learn More
3-Desciano-3-formilo Febuxostat, TRC
Código de producto. 30005328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005328 250 mg 250 miligramos
30012511 50 mg 50 miligramos
30003666 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288145250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144060-62-8
Fórmula molecular C16 H17 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 319.38
Sinónimo Febuxostat Impurity 8
Nombre IUPAC 2-[3-formil-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiozol-5-carboxílico
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C=O)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-formyl-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO4S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-18)15-17-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.0878