Learn More
3-Desciano-3-etoxicarbonilo Febuxostat, TRC
Código de producto. 30240576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240576 2.5 mg 2.50 miligramo
30180329 10 mg 10 miligramos
30180340 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2880652.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2476465-11-7
Fórmula molecular C18 H21 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 363.428
Sinónimo 2-(3-(Ethoxycarbonyl)-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-[3-etoxicarbonil-4-(2-metilpropoxi)fenilo]-4-metil-1,3-tiozol-5-ácido carboxílico
SMILES CCOC(=O)c1cc(ccc1OCC(C)C)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Descyano-3-ethoxycarbonyl Febuxostat
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO5S/c1-5-23-18(22)13-8-12(6-7-14(13)24-9-10(2)3)16-19-11(4)15(25-16)17(20)21/h6-8,10H,5,9H2,1-4H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.114
Porcentaje de pureza >95%