Learn More
3-Descloro-4-metil-clorantraniliprol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deschloro-4-methyl-Chlorantraniliprole |
| CAS | 500007-36-3 |
| Fórmula molecular | C18 H15 Br Cl N5 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-(2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15BrClN5O2/c1-10-5-3-6-11(17(26)21-2)15(10)23-18(27)13-9-14(19)24-25(13)16-12(20)7-4-8-22-16/h3-9H,1-2H3,(H,21,26)(H,23,27) |
| SMILES | CNC(=O)c1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-(3-cloropiridin-2-il)-N-[2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]pirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 448.701 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.01 |