Learn More
3-Descloro-4-desfluoro-4-cloro-3-fluoro Gefitinib, TRC
Código de producto. 30005836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005836 100 mg 100 miligramos
17922535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289540100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603814-04-5
Fórmula molecular C22 H24 Cl F N4 O3
Peso molecular (g/mol) 446.9
Sinónimo 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Nombre IUPAC N-(4-cloro-3-fluorofenilo)-7-metaxi-6-(3-morfolina 4-ilpropoxi)quinazolina-4-amina
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1521
Porcentaje de pureza >95%