Learn More
3-Descloro-4-clorobupropión clorhidrato, TRC
Código de producto. 30366218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366218 50 mg 50 miligramos
30359909 10 mg 10 miligramos
30353418 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28192550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1049718-72-0
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 276.2
Sinónimo 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-(4-clorofenil)propan-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-5-7-11(14)8-6-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0844