Learn More
3-Descloro-3-hidroxi Ornidazol, TRC
Código de producto. 30135553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135553 100 mg 100 miligramos
30133751 500 mg 500 miligramos
17911265 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289735100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62580-80-7
Fórmula molecular C7 H11 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 201.18
Sinónimo 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol, Ornidazole-6-deschloro-6-hydroxy, DA 3838, Ro 11-2616
Nombre IUPAC 3-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)propano-1,2-diol
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propane-1,2-diol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O4/c1-5-8-2-7(10(13)14)9(5)3-6(12)4-11/h2,6,11-12H,3-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.075