Learn More
3-Descloro-3-bromo Bupropión Hidcrocloruro, TRC
Código de producto. 30368503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368503 250 mg 250 miligramos
30361468 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD281955250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1049718-43-5
Fórmula molecular C13 H18 Br N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 320.65
Sinónimo 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(3-bromofenilo)-2-(tert-butilamino)propano-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18BrNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.0339