Learn More
3-Descloro-3,4-difluoro Gefitinib, TRC
Código de producto. 30012287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012287 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30012287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD293125500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib
CAS 184475-50-1
Fórmula molecular C22 H24 F2 N4 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib;
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24F2N4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Nombre IUPAC N-(3,4-difluorofenil)-7-metaxi-6-(3-morfolina 4-ilpropoxi)quinazolina-4-amina
Peso molecular (g/mol) 430.448
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.182