Learn More
3-Descarboxiolsalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-[(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzoic Acid |
| CAS | 259151-72-9 |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]-, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(4-hydroxyphenyl)azo]- (9CI), 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzoic acid, 2-Hydroxy-5-[(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzoic acid, 3-Decarboxyolsalazine, 3-Descarboxy olsalazine, Olsalazine Sodium Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-4-1-8(2-5-10)14-15-9-3-6-12(17)11(7-9)13(18)19/h1-7,16-17H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-[(E)-(4-hidroxifenil)diazenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0641 |