Learn More
3-Desbromo-3-cloro-clorantraniliprol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Desbromo-3-chloro-Chlorantraniliprole |
| CAS | 500008-62-8 |
| Fórmula molecular | C18 H14 Cl3 N5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-N-(4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14Cl3N5O2/c1-9-6-10(19)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(21)25-26(13)16-12(20)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28) |
| SMILES | CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Cl)nn2c3ncccc3Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[4-cloro-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-2-(3-cloropiridin-2-il)pirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 438.695 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.021 |