Learn More
3-Desacetilo Vecuronium Bromuro, TRC
Código de producto. 30358684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358684 1 mg 1 miligramo
30352987 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2887151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73319-13-8
Fórmula molecular C32 H55 N2 O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 595.6947
Sinónimo Piperidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-17-(acetyloxy)-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methyl-, bromide (1:1), Piperidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-17-(acetyloxy)-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxyvecuronium bromide, Org 7268, 3-Desacetyl Vecuronium Bromide, Vecuronium Bromide Related Compound F (USP)
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-16-(1-metilpiperidina-1-ium-1-il)-2-piperidina-1-il-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato; bromuro
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCCCC5)[N+]6(C)CCCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Desacetylvecuronium Bromide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H55N2O3.BrH/c1-22(35)37-30-28(34(4)17-9-6-10-18-34)20-26-24-12-11-23-19-29(36)27(33-15-7-5-8-16-33)21-32(23,3)25(24)13-14-31(26,30)2;/h23-30,36H,5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.3396