Learn More
3'-Des(dimetilamino)-3'-ceto Azitromicina, TRC
Código de producto. 30137755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137755 25 mg 25 miligramos
30008408 10 mg 10 miligramos
17931725 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28891025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612069-25-7
Fórmula molecular C36 H65 N O13
Peso molecular (g/mol) 719.9
Sinónimo 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 11-[[4,6-dideoxy-β-D-erythro-hexopyranos-3-ulos-1-yl]oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[[4,6-Dideoxy-β-D-erythro-hexopyranos-3-ulos-1-yl]oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 3′-De(dimethylamino)-3′-oxoazithromycin, Azithromycin Imp. N (EP)
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10-trihidroxi-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-11-[(2S,3S,6R)-3-hidroxi-6-metil-4-oxooxan-2-il]oxi-3,5,6,8,10,12,14-heptametil-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-uno
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)CC(=O)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-De(dimethylamino)-3'-oxoazithromycin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H65NO13/c1-13-25-36(10,44)29(40)22(6)37(11)17-18(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)24(38)14-19(3)46-33)20(4)28(21(5)32(42)48-25)49-26-16-35(9,45-12)30(41)23(7)47-26/h18-23,25-31,33,39-41,43-44H,13-17H2,1-12H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.4456