Learn More
3-Des[4-(2-Piperidinil)etoxi]benzoil-7-[4-(2-Piperidinil)etoxi]benzoilo Raloxifeno (>90%), TRC
Código de producto. 30367449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367449 1 mg 1 miligramo
30351933 25 mg 25 miligramos
30349921 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2970501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391054-73-1
Fórmula molecular C28 H27 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 473.58
Sinónimo Methanone, [6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-7-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothien-7-yl][4-(2-piperidin-1-yl)ethoxy]-phenyl]methanone, Raloxifene Hydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofén-7-il]-[4-(2-piperidina-1-iletoxi)fenilmetanona
SMILES Oc1ccc(cc1)c2cc3ccc(O)c(C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4)c3s2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Des[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl-7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H27NO4S/c30-22-9-4-19(5-10-22)25-18-21-8-13-24(31)26(28(21)34-25)27(32)20-6-11-23(12-7-20)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.1661