Learn More
3-Des[2-(Dimetilamino)etil] Zolmitriptán Acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30355066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30355066 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30355066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28908510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan Acetonitrile
CAS 1391053-64-7
Fórmula molecular C14H13N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-[[(4S)-2-Oxo-4-oxazolidinyl]methyl]-1H-indole-3-acetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O2/c15-4-3-10-7-16-13-2-1-9(6-12(10)13)5-11-8-19-14(18)17-11/h1-2,6-7,11,16H,3,5,8H2,(H,17,18)/t11-/m0/s1
SMILES O=C1N[C@@H](Cc2ccc3[nH]cc(CC#N)c3c2)CO1
Nombre IUPAC 2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-il]metil]-1H-indol-3-il]acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 255.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1008