Learn More
3-Des[2-(Dimetilamino)etilo] Zolmitriptán 3-Ácido Acético, TRC
Código de producto. 30355869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355869 50 mg 50 miligramos
30349817 5 mg 5 miligramos
30351675 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28896550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251451-31-7
Fórmula molecular C14 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 274.27
Nombre IUPAC 2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidina-4-il]metil]-1H-indol-3-il]ácido acético
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Des[2-(Dimethylamino)ethyl] Zolmitriptan 3-Acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(18)5-9-6-15-12-2-1-8(4-11(9)12)3-10-7-20-14(19)16-10/h1-2,4,6,10,15H,3,5,7H2,(H,16,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0954