Learn More
3-Desoxiyunaconitina, TRC
Código de producto. 30354718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354718 10 mg 10 miligramos
30361625 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28182010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79592-91-9
Fórmula molecular C35 H49 N O10
Peso molecular (g/mol) 643.76
Sinónimo (1α,6α,14α,16β)-20-Ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-8,13,14-triol 8-Acetate 14-(4-methoxybenzoate)
SMILES CCN1C[C@]2(COC)CC[C@H](OC)[C@@]34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@H](C[C@](OC(=O)C)([C@H]([C@H](OC)[C@H]23)C14)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccc(OC)cc7)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Deoxyyunaconitine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H49NO10/c1-8-36-17-32(18-40-3)14-13-23(42-5)35-22-15-33(39)24(43-6)16-34(46-19(2)37,26(29(35)36)27(44-7)28(32)35)25(22)30(33)45-31(38)20-9-11-21(41-4)12-10-20/h9-12,22-30,39H,8,13-18H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29?,30-,32+,33+,34-,35+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.3356