Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-desoxiuridina
Código de producto. 15446959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446959 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 15446959 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65531.MB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un agente anticancerígeno y antiviral potencial
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxyuridine
CAS 7057-27-4
Color Blanco
Fórmula molecular C9H12N2O5
Número MDL MFCD00079153
Cantidad 25 mg
Sinónimo 3'-deoxyuridine, uridine, 3'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 3-deoxyuridine, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, uridine, 3/'-deoxy, 1-2r,3r,5s-3-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol,or water; Also soluble in dichloromethane /n
Clave InChI QOXJRLADYHZRGC-SHYZEUOFSA-N
SMILES C1C(OC(C1O)N2C=CC(=O)NC2=O)CO
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 228.204
PubChem CID 145984
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.21
Forma física Polvo