Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Desoxitimidina
Código de producto. 15417069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417069 500 mg 500 miligramos
15407069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417069 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65765.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3416-05-5 | C10H14N2O4 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3416-05-5
Fórmula molecular C10H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00010570
Clave InChI XKKCQTLDIPIRQD-JGVFFNPUSA-N
Sinónimo 3'-deoxythymidine, 2',3'-dideoxythymidine, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dideoxythymidine, thymidine, 3'-deoxy, desoxythymidin, 1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, ddt & gm-csf
PubChem CID 65119
Nombre IUPAC 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxythymidine
Punto de fusión 155°C to 156°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 500 mg
Beilstein 21884
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Forma física Polvo