Learn More
3'-Desoxiinosina, TRC
Código de producto. 30349931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349931 250 mg 250 miligramos
30351790 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD239760250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13146-72-0
Fórmula molecular C10 H12 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 252.23
Sinónimo Inosine, 3'-deoxy-, 9-(3-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 3'-Deoxyinosine, Didanosine Imp. D (Ph. Int.)
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno
SMILES OC[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxyinosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-5-1-6(16)10(18-5)14-4-13-7-8(14)11-3-12-9(7)17/h3-6,10,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0859
Porcentaje de pureza >95%