Learn More
3'-Desoxiguanosina (>90%), TRC
Código de producto. 30359370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359370 50 mg 50 miligramos
30351200 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24242050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3608-58-0
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.24
Sinónimo 9-(3-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-Guanine
Nombre IUPAC 2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il)-1,9-dihidro-6H-purina-6-uno
SMILES OC[C@@H]1C[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)NC3=O)O1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3’-Deoxyguanosine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-10-13-7-6(8(18)14-10)12-3-15(7)9-5(17)1-4(2-16)19-9/h3-5,9,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1